Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | o-Tolunitrile |
| Namenshinweis | 98% |
| Schmelzpunkt | -13.0°C |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 0.9900g/mL |
| Siedepunkt | 205.0°C |
| Flammpunkt | 85°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- o-Tolunitrile
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.