Learn More
O-Tolunitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10771915 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10771915 1 L Glasflasche 1 Liter
10377850 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10143440 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10771915 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 152860010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 529-19-1 | C8H7N | 117.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 529-19-1
Summenformel C8H7N
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00001792
InChI-Schlüssel NWPNXBQSRGKSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolunitrile, 2-cyanotoluene, o-toluonitrile, benzonitrile, 2-methyl, o-cyanotoluene, o-tolylnitrile, o-toluic nitrile, 2-methylbenzenecarbonitrile, o-methylbenzonitrile, 2-tolunitrile
PubChem CID 10721
IUPAC-Name 2-Methylbenzonitril
SMILES CC1=CC=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Tolunitrile
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -13.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 205.0°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4CN
Brechungsindex 1.5269 to 1.5289
Menge 1 L
Beilstein 09, 466
Merck Index 15, 9697
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskosität 1.7 mm2/s (23°C)
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Tolunitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.