missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

o-Tolunitrile-d7, CDN

Artikelnummer. 30313194
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313194 0.25 g 0.25 Gramm
30318902 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30313194 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND63390.25G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzonitrile-D7
CAS 1138681-69-2
Summenformel C8 D7 N
Menge 0.25 g
Synonym Benzonitrile-2,3,4,5-d4, 6-(methyl-d3)- (ACI), 6-(Methyl-d3)benzonitrile-2,3,4,5-d4 (ACI), o-Tolunitrile-d7
InChI-Formel InChI=1 S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(C#N)c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 124.191
Formelmasse 124.1018 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.