Learn More
O-Toluoylchlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-201130 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10552551 5 g Glasflasche 5 Gramm
10438500 100 g Glasflasche 100 Gramm
10357230 500 g Glasflasche -
3 options
Artikelnummer. 10552551
Marke: Thermo Scientific Acros 153370050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 933-88-0 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 933-88-0
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.59
MDL-Nummer MFCD00000668
InChI-Schlüssel GPZXFICWCMCQPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methyl, o-toluoylchloride, methylbenzoyl chloride, o-methylbenzoyl chloride, 2-toluoyl chloride, o-toluic acid chloride, unii-j9ykn18e7r, o-toluyl chloride, 2-methylbenzoic acid chloride
PubChem CID 70276
IUPAC-Name 2-Methylbenzoylchlorid
SMILES CC1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Toluoyl chloride
Namenshinweis 99%
Farbe Pink nach gelb
Dichte 1.1800g/mL
Siedepunkt 88°C to 90°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4COCl
Brechungsindex 1.5540 to 1.556
Menge 5 g
Beilstein 09, 464
Relative Dichte 1.18
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit