Learn More
O-Toluoylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O-Toluoyl Chloride |
| CAS | 933-88-0 |
| Summenformel | C8H7ClO |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 2-Methylbenzoic Acid Chloride, 2-Methylbenzoyl Chloride, 2-Toluoyl Chloride, o-Methylbenzoyl Chloride, o-Toluic Acid Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1C(=O)Cl |
| IUPAC-Name | 2-Methylbenzoylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 154.59 |
| Formelmasse | 154.0185 |