Learn More
O-Toluoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30450380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
150 g
Packungsgröße:
150 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450380 150 g 150 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450380 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT536250150G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Toluoyl Chloride
CAS 933-88-0
Summenformel C8H7ClO
Menge 150 g
Synonym 2-Methylbenzoic Acid Chloride, 2-Methylbenzoyl Chloride, 2-Toluoyl Chloride, o-Methylbenzoyl Chloride, o-Toluic Acid Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccccc1C(=O)Cl
IUPAC-Name 2-Methylbenzoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 154.59
Formelmasse 154.0185