Learn More
o-Tolylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398695
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398695 5 g 5 Gramm
11308705 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398695 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12247.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 614-68-6 | C8H7NO | 133.15 g/mol
o-Tolyl isocyanate is used as plastic additives and as heat treatment salt formulations for metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Tolylisocyanat wird als Kunststoffadditive und als Wärmebehandlungssalz-Rezepturen für Metalle verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-68-6
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00002009
InChI-Schlüssel VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolyl isocyanate, 2-methylphenyl isocyanate, 2-tolyl isocyanate, o-methylphenyl isocyanate, o-toluene isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methyl, 2-methylphenylisocyanate, tolyl isocyanate, isocyanic acid, o-tolyl ester, o-tolylisocyanate
PubChem CID 69194
ChEBI CHEBI:60099
IUPAC-Name 1-Isocyanato-2-methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Tolyl isocyanate
Dichte 1.074
Siedepunkt 186°C
Flammpunkt 92°C (197°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5345
Menge 5 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 507985
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 98%