Learn More
o-Tolylphosphorochloridat-d14, TRC
Artikelnummer. 30378081
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30378081 2.5 mg 2.50 Milligramm
30373013 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30378081 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4946222.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material o-Tolyl Phosphorochloridate-d14
Summenformel C14 D14 Cl O3 P
Menge 2.5 mg
Synonym o-Tolyl Phosphorochloridate-d14, Phosphorochloridic Acid, Di-o-tolyl Ester-d14, Phosphorochloridic Acid, Bis(2-methylphenyl) Ester-d14, NSC 60025-d14
InChI-Formel InChI=1S/C14H14ClO3P/c1-11-7-3-5-9-13(11)17-19(15,16)18-14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(OP(=O)(Cl)Oc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2C([2H])([2H])[2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 1-[Chlor-[2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)phenoxy]phosphoryl]oxy-2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 310.772
Formelmasse 310.125