Learn More
o-Vanillinsäure, TRC
Artikelnummer. 30456709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456709 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456709 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV09735510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Vanillic Acid
CAS 877-22-5
Summenformel C8H8O4
Menge 10 g
Synonym 2-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid, 3-Methoxysalicylic Acid, 2-hydroxy-m-anisic Acid, 3-Methoxy-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 134533, NSC 408167
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(C(=O)O)c1O
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-Methoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
Formelmasse 168.0423