Learn More
o-Xylol-alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-d6, TRC
Artikelnummer. 30453468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453468 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30453468 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX749406100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Xylene dimethyl-d6
CAS 25319-54-4
Summenformel C8 2H6 H4
Menge 100 mg
Synonym o-Xylene D6 (Dimethyl D6), o-Xylene-α,α,α,α',α',α'-d6 (8CI), 1,2-Di(methyl-d3)benzene, 1,2-Bis(trideuteriomethyl)benzene, o-Xylene-d6, Benzene','1,2-di(methyl-d3)-
InChI-Formel InChI=1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1ccccc1C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 1,2-Bis(trideuteriomethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 112.2
Formelmasse 112.1159
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.