Learn More
o-Xylene, Reagenzgrad, ≥98,0 %, Solstice
Artikelnummer. 15648200
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
18 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
18 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15648200 18 l Edelstahlkanne 18 Liter
15658200 1 l Glasflasche 1 Liter
15668200 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15648200 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. X104018L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00 €
    538.78 € / 18 Liter
    Sparen 106.22 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Reagenzgütegrad, ≥98.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-47-6
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
MDL-Nummer MFCD00008519
InChI-Schlüssel CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-Xylol, 1,2-Dimethylbenzol, Ortho-Xylol, O-Methyltoluol, O-Dimethylbenzol, 2-Xylol, 3,4-Xylol, Benzol, 1,2-Dimethyl, o-Xylole, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
IUPAC-Name 1,2-Xylen
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Xylol
Dichte 0,879 g/ml bei 20 °C
Menge 18 l
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt 31 °C (87,8 °F)
Verpackung Edelstahlkanne
Strukturformel C6H4(CH3)2
Dampfdruck 16 mmHg (37,7 °C), 0,1 atm (21,1 °C), 7 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1307
Beilstein 1815558
Formelmasse 106,17 g/mol
Reinheit (%) ≥ 98%
Güte Nicht verfügbar