Learn More
o-Xylol, spektralphotometrischer Gütegrad, 96 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378407 4 L 4 Liter
11368407 1 L 1 Liter
11358407 4 x 1 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11378407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 032471.K7
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-47-6
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
MDL-Nummer MFCD00008519
InChI-Schlüssel CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
IUPAC-Name 1,2-Xylen
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Xylene
Schmelzpunkt -25°C
Farbe Farblos
Dichte 0.877 g/mL
Menge 4 L
Flammpunkt 32°C (89°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.505
Strukturformel (CH3)2C6H4
UN-Nummer UN1307
Beilstein 1815558
Merck Index 14,10081
Siedepunkt 143°C to 145°C
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water. (0.2g/L)
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) ≤96%
Güte Spektrophotometrisch