Learn More
O6-Benzylguanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
O6-Benzylguanin ist ein effektives Substrat und ein effizienter Inaktivator der DNA-Alkyltransferase. O6-Benzylguanin ist ein Inhibitor von MGMT. Es wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazie
O6-Benzylguanin ist ein effektives Substrat und ein effizienter Inaktivator der DNA-Alkyltransferase. O6-Benzylguanin ist ein Inhibitor von MGMT. Es wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazie
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O6-Benzylguanine |
| CAS | 19916-73-5 |
| Summenformel | C12H11N5O |
| MDL-Nummer | MFCD00269931 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | o6-benzylguanine, 6-o-benzylguanine, 6-benzyloxy-7h-purin-2-amine, o 6-benzylguanine, 2-amino-6-benzyloxypurine, 6-benzyloxy-9h-purin-2-amine, o 6-bgua, 6-benzyloxy guanine, 2-amino-6-benzyloxy purine, 6-benzyloxyguanine |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol (20mg/ml),and aqueous alkali (Heated). |
| InChI-Schlüssel | KRWMERLEINMZFT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NC1=NC(OCC2=CC=CC=C2)=C2NC=NC2=N1 |
| IUPAC-Name | 6-Phenylmethoxy-7H-Purin-2-amin |
| Mehr anzeigen |