Learn More
OAC2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486026
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486026 100 mg -
16431617 50 mg -
16425438 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16486026 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12884
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress OAC2 is an Oct4-activating compound which activates expression through the Oct4 gene promoter.
OAC2 is an Oct4-activating compound which activates expression through the Oct4 gene promoter.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material OAC2
Physikalische Form Solid
CAS 6019-39-2
Farbe Gray
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H12N2O
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.24 mM) ∣Ethanol : 25 mg/mL (105.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC2=C(NC=C2)C=C1)C3=CC=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 236.27
Formelmasse 236.27
Reinheit (%) 99.57%
Güte Research