Learn More
Globe Scientific Oak Ridge Zentrifugenröhren im Stil
Artikelnummer. 31924085 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
30 mL
50 mL
70 mL
Packungsgröße:
12 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31924085 50 mL 12 Stück
31923651 10 mL 12 Stück
31922279 30 mL 12 Stück
31923719 70 mL 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31924085 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 6322
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wirtschaftliche Wahl für Hochgeschwindigkeits-Kühl- oder Nicht-gekühlte Zentrifugation, ausgestattet mit undichten, linerlosen Verschlüssen
  • Die Rohre aus langlebigem, chemisch resistentem Polypropylen geformt, haben runde Boden und gleichmäßige Wandstärken für Zentrifugation von bis zu 50.000 g, wenn sie auf 80 % ihrer Nennkapazität gefüllt sind
  • Eichenrücken-Schläuche sind autoklavierbar und wiederverwendbar und sind mit undichten, undichten Liner-Verschlüssen konstruiert
  • Zentrifugenrohre im Oakridge-Stil Merkmale:
    • Röhren haben runde Böden und eine konstante Wanddicke für Hochgeschwindigkeitszentrifugation in Kühl- oder Nicht-Kühlbetrieb
    • Rohre halten bis zu 50.000 g aus, wenn sie auf 80 % des Volumens gefüllt sind – Rohre müssen auf 80 % gefüllt werden, um eine gute Leistung zu gewährleisten
    • Wiederverwendbar und autoklavierbar bei 121 °C
    • Rundböden passen auf Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenrotoren
    • Polypropylen- (PP)-Rohr und Schraubverschluss mit integriertem Dichtungsring für undichtes Verschluss
    • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Zylindrisch
Bodenform Rund
Verschlusstyp Mit Schraubverschluss
Verschluss inklusive Ja
Schriftfeld Nein
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 50,000 x g