Learn More
pH-Kalibrierpuffer-Flaschen, Oakton™
Artikelnummer. 10303765 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
pH:
1.68
4.01
7
10.00
12.46
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH unitSize
10303765 7 1 Stück
11739679 1.68 1 Stück
10038434 4.01 1 Stück
11750079 10.00 1 Stück
11710069 12.46 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10303765 Lieferant Cole Parmer Lieferanten-Nr. 0065404
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Verwenden Sie diese pH-Puffer für Messgeräte mit 0.01 Auflösung. Oakton™ pH-Kalibrierungspufferfläschchen wurden gegen NIST Traceable pH-Wert-Referenzen innerhalb 0.01 des pH-Werts bei 77 °F (25 °C) standardisiert.
  • pH-Pufferlösungen ermöglichen dem Anwender, ein System so anzupassen, dass genaue Messungen ablesbar werden.
  • Puffer vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Bestellinformation
Versandgewicht: 1-1/4 lbs. (0,6 kg).
Zertifizierungen
NIST rückverfolgbar, zertifiziert nach NIST Rückverfolgbare Standards.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalibrierung
Zur Verwendung mit (Geräte) pH Meter and Electrode
pH 7
Physikalische Form Liquid
Menge 500 ml
Lösungstyp pH Buffer