Learn More
Cole Parmer Wasserdichtes Oakton™ pHTestr 30 Taschenmessgerät mit Kalibrierkit
Click to view available options
Kalibrierpunkte:
3
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Wasserdichtes pHTestr 30 eignet sich hervorragend für Außenanwendungen wie pH-Messungen in Seen und Flüssen. Sie können sogar eine Leine am schwimmfähigen Gehäuse anbringen, um es bequem aus dem Wasser zu ziehen. Das Valox Sensorgehäuse widersteht den meisten Chemikalien.
- Ideal für Außenanwendungen wie pH-Messungen in Seen und Flüssen.
- Das Valox Sensorgehäuse widersteht den meisten Chemikalien
- Genauigkeit von 0,01 pH zusammen mit dualem pH und wählbare Anzeige der Temperatur in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit
- Austauschbarer Elektrodensensor mit Doppeldiaphragma
- Das IP67-Gehäuse sitzt flach auf dem Tisch und schwimmt in Wasser
- Austauschbarer Sensor für einfache Wartung.
- Der Elektrodensensor mit Doppeldiaphragma verarbeitet Abwasser und Lösungen mit Sulfiden, Schwermetallen und TRIS.
- Der Elektrodensensor bietet eine verstopfungsfeste Kynar™ Verbindung und eine versenkte pH-Lampe aus Glas zum Schutz vor Bruch.
- Die Tastatur klickt, um den Betrieb zu bestätigen, und ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen.
- Kalibrieren Sie bis zu drei pH-Punkte mit der automatischen Puffererkennung sowohl bei US-amerikanischen als auch NIST-Standardpuffern.
- Weitere Funktionen sind ein automatischer Temperaturausgleich (ATC), eine Haltefunktion, eine Abschaltautomatik, Selbstdiagnose-Fehlermeldungen und eine dreisegmentige Batteriestandsanzeige.
- Das Messgeräte-Kit enthält zwei Einwegbeutel mit pH 4,01, pH 7,00, pH 10,0 Puffer und Spüllösung, ein Probengefäß und eine robuste Tragetasche.
- LCD-Anzeige
- pH-Bereich: 0 bis 14
- pH-Auflösung: 0,01/0,1
- pH-Genauigkeit: ±0,01 pH
- Puffererkennung: NIST und USA
- Temperaturbereich: –5 bis 50 °C (23 bis 122 °F)
- Automatische Temperaturkompensation
- Wasserdicht
- Enthält vier A76-Batterien
- Durchmesser: 3,81 cm (1,5 Zoll)
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Bis zu 3 Punkte |
| Kalibrierpunkte | 3 |
| Typ | Taschenmessgerät |