Learn More
Oakton™ Turbidimeter
Artikelnummer. 15124975 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Lichtquelle:
Infrarot-LED
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15124975
Marke: Oakton™ 3563500
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wasserfest und staubdicht mit einem Gehäuse, das nach IP67-Schutzart ausgelegt ist und schwimmfähig ist
  • Vier-Punkt-Kalibrierung mit Drucktaste für Genauigkeit im gesamten Bereich
  • Automatische Bereichswahl von 0 bis 1000 NTU
  • Robust und langlebig
  • Geringes Gewicht
  • Für den Einsatz im Feldversuch und bei der Qualitätskontrolle
  • Wiederholbarkeit und Genauigkeit
  • Auflösung so niedrig wie 0.01 NTU
Spezifikation
Typ Tragbares Trübungsmessgerät
Lichtquelle Infrarot-LED
Displaytyp LED
Enthält Vier primäre Standards, drei leere Küvetten mit leichten Schutzkappen, Silikonöl, fusselfreiem Tuch,4 AAA-Batterien, Anweisungen und Hartschalenkoffer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Überwachung der Trübung in chemischen, Lebensmittel- und industriellen Anwendungen
IP-Schutzart IP67.
Genauigkeit ± 2 %, ± 3 %
Auflösung 0,01, 0,1, 1 NTU
Trübung 0 bis 1000 NTU
Abmessungen (L x B x H) 15.5 x 6.8 x 4.6 cm (6.1 x 2.7 x 1.8 in.)
Länge (angloamerikanisch) 6.1 Zoll
Länge (metrisch) 15.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 2.7 Zoll
Breite (metrisch) 6.8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1.8 Zoll
Höhe (metrisch) 4.6 cm
Akkutyp AAA-Alkaline