Learn More
Oakton™ Wasserfester Multiparameter-Testr
Artikelnummer. 11509114
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich (pH):
0 bis 14
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich (pH) Packungsgröße
11509114 0 bis 14 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11509114 Lieferant Oakton™ Lieferanten-Nr. 01X441506
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der ultimative Tester für pH, Leitfähigkeit, TDS, Salinität und Temperatur
  • Wasserdichter IP67 Tester — Leichtes Prüfgerät, das sogar schwimmfähig ist, um eine einfache Entnahme zu ermöglichen.
  • Zuverlässige pH-Messung von 0.00 bis 14.00 mit Auflösung und Genauigkeit von 0.01
  • Automatische Leitfähigkeitsmessung von 0 bis 20.00 mS, Messung von TDS und Salinität von 0 bis 10.00 ppt
  • Das austauschbare Sensormodul (separat erhältlich, 15-094-151 ) spart Geld durch die Wiederverwendung des Messgerätegehäuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) 1 bis 3 Punkte standard/manuell
Kalibrierpunkte (pH) 3 bis 5
Nachweisbereich 0 bis 14 pH
IP-Bewertung IP 67
Measurement Modes pH, Leitfähigkeit, TDS, Salinität, Temperatur, Conductivity, TDS, Salinity, Temperature
Bereich (Leitfähigkeit) 0 bis 200 μS, 200 bis 2000 μS, 2 bis 20 mS
Bereich (pH) 0 bis 14
Bereich (Salinität) 0 bis 100 ppm, 100 bis 1000 ppm, 1 bis 10 ppt
Bereich (TDS) 0 bis 100 ppm, 100 bis 1000 ppm, 1 bis 10 ppt
Auflösung (pH) 0,1
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 50 °C
Enthält Abnehmbarer Sensor, transparente Kunststofftasche, Batterien und Anweisungen
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.1 mS
Auflösung (Salinität) 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt, 0.01 %
Auflösung (TDS) 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt
Temperaturgenauigkeit ±0.5 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Länge (metrisch) 16.51 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 0.2 lbs.
Versandgewicht (metrisch) 90 g
Spannung 1.5 V