Learn More
OAS2 Monoclonal Antibody (OTI4B11), TrueMAB™, OriGene
Artikelnummer. p-200014813
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17571473 30 μL 30 Mikroliter
17551473 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17571473 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA802771S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
OAS2 Monoclonal antibody specifically detects OAS2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Antigen OAS2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4B11
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen OAS2
Gen-Zugriffsnummer P29728
Gen-Alias (2-5')oligo(A) synthase 2; (2'-5')oligo(A) synthetase 2; 2',5'-oligoadenylate synthetase-like 11; 2,5-oligoadenylate synthetase-like 11; 2'-5' oligoadenylate synthetase 2; 2'-5' oligoadenylate synthetase-like 11; 2-5A synthase 2; 2'-5'-oligoadenylate synthase 2; 2'-5'-oligoadenylate synthetase 2; 2'-5'-oligoadenylate synthetase 2, 69/71kDa; A synthetase 2; MGC78578; Oas2; Oasl11; p69 OAS / p71 OAS; p69OAS / p71OAS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 60-335 of human OAS2 produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4939
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1