missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OAT Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30228230 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30228230 20 μL 20 Mikroliter
30228387 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30228230

Marke: Novus Biologicals NBP33823420ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

OAT Polyclonal antibody specifically detects OAT in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen OAT
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation 0.5ug - 4ug antibody for 200ug - 400ug extracts of whole cells, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias GACR, HOGA, OAT ornithine aminotransferase, OATASE, OKT
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 160-439 of human OAT (NP_000265.1).,, Sequence:, VKGIQKYKAKIVFAAGNFWGRTLSAISSSTDPTSYDGFGPFMPGFDIIPYNDLPALERALQDPNVAAFMVEPIQGEAGVVVPDPGYLMGVRELCTRHQVLFIADEIQTGLARTGRWLAVDYENVRPDIVLLGKALSGGLYPVSAVLCDDDIMLTIKPGEHGSTYGGNPLGCRVAIAALEVLEEENLAENADKLGIILRNELMKLPSDVVTAVRGKGLLNAIVIKETKDWDAWKVCLRLRDNGLLAKPTHGDIIRFAPPLVIKEDELRESIEIINKTILSF
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet metabolism, Proteases & Other Enzymes
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4942
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.