Learn More
OAT Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30228387 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30228387 100 μL 100 Mikroliter
30228230 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30228387
Marke: Novus Biologicals NBP338234100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
OAT Polyclonal antibody specifically detects OAT in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen OAT
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation 0.5ug - 4ug antibody for 200ug - 400ug extracts of whole cells, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias GACR, HOGA, OAT ornithine aminotransferase, OATASE, OKT
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 160-439 of human OAT (NP_000265.1).,, Sequence:, VKGIQKYKAKIVFAAGNFWGRTLSAISSSTDPTSYDGFGPFMPGFDIIPYNDLPALERALQDPNVAAFMVEPIQGEAGVVVPDPGYLMGVRELCTRHQVLFIADEIQTGLARTGRWLAVDYENVRPDIVLLGKALSGGLYPVSAVLCDDDIMLTIKPGEHGSTYGGNPLGCRVAIAALEVLEEENLAENADKLGIILRNELMKLPSDVVTAVRGKGLLNAIVIKETKDWDAWKVCLRLRDNGLLAKPTHGDIIRFAPPLVIKEDELRESIEIINKTILSF
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet metabolism, Proteases & Other Enzymes
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4942
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG