missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OATP1B3/SLCO1B3/OATP8 Antibody (CL3770) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30288261 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30288261 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30288261

Marke: Novus Biologicals NBP261636JF669

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

OATP1B3/SLCO1B3/OATP8 Monoclonal antibody specifically detects OATP1B3/SLCO1B3/OATP8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen OATP1B3/SLCO1B3/OATP8
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL3770
Konjugat Janelia Fluor 669
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Liver-specific organic anion transporter 2, liver-specific organic anion transporter 3TM13, LST2, LST-2, LST3, OATP1B3LST-3TM13, OATP8, OATP-8, Organic anion transporter 8, organic anion transporter LST-3c, Organic anion-transporting polypeptide 8, SLC21A8, solute carrier family 21 (organic anion transporter), member 8, Solute carrier family 21 member 8, solute carrier organic anion transporter family member 1B3, solute carrier organic anion transporter family, member 1B3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9NPD5, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 28234
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.