Learn More
Invitrogen™ Obexelimab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200111046
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30284040 100 μg 100 Mikrogramm
30283383 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 30284040
Marke: Invitrogen™ MA559931
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Obexelimab (XmAb5871) is a first-in-class monoclonal antibody that targets CD19 with its variable domain and uses the XmAb immune inhibitory Fc domain to target FcgammaRIIb, a receptor that inhibits B cell function. Obexelimab is the first pharmaceutical candidate to our knowledge that targets FcgammaRIIb inhibition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Obexelimab Humanized
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias XmAb5871
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1