Learn More
Zeiss™ Objektiv
Beschreibung
Für die Verwendung in einer Vielzahl an Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektiv N-Achroplan 5x/0.15 Ph1 M27 |
| Beschreibung | Numerische Apertur:0,15 |
| Fokusabstand | 12 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Axio Imager, Axio Lab, Axio Observer, Axio Vert und Axio Scope Mikroskope |
| Vergrößerungsleistung | 5X. |
| Menge | Je 1 |