Learn More
Zeiss™ Objektiv
Artikelnummer. 16407560
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
A-Planobjektiv 5x/0.12 Ph0 M27
Objektiv N-Achroplan 10x/0.25 M27
Objektiv N-Achroplan 5x/0.15 Ph1 M27
Vergrößerungsleistung:
10X
5X.
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Vergrößerungsleistung Packungsgröße
16407560 Objektiv N-Achroplan 10x/0.25 M27 10X -
11835163 Objektiv N-Achroplan 5x/0.15 Ph1 M27 5X. 1 Stück
15330485 Objektiv N-Achroplan 5x/0.15 Ph1 M27 5X. 1 Stück
15249039 A-Planobjektiv 5x/0.12 Ph0 M27 5X. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16407560 Lieferant Zeiss™ Lieferanten-Nr. 4209409901000
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für Zeiss Mikroskope
Für die Verwendung in einer Vielzahl an Anwendungen
Spezifikation
Typ Objektiv N-Achroplan 10x/0.25 M27
Beschreibung Numerische Apertur: 0,25
Fokusabstand 6.5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Axio Imager, Axio Labor-, Axio Beobachter-, Axio Scan- Axio Vert und Axio Scope-Mikroskope
Vergrößerungsleistung 10X
Menge Je 1