Learn More
Motic™ Objective 2.0X ESD, WD 38.6mm
Artikelnummer. 15373574
Ansicht ändern
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
2X
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung Packungsgröße
15373574 2X 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15373574 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101001703681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 €
    109.00 € / 1 Stück
    Sparen 4.00 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verdoppelt die Standardvergrößerung. Die Motic™ Objektiv-Linse 2.0 X ESD wird mit SMZ161/171 Stereozoom-Mikroskopen verwendet
  • Verdoppelt die Standardvergrößerung
  • Breite = 38.6 mm
  • Enthält elektrostatische Entladefunktion (ESD)
  • Zur Verwendung mit SMZ161/171-Stereomikroskopen
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Typ Linse
Fokusabstand 38,6 mm WD
Zur Verwendung mit (Geräte) SMZ161/171
Enthält Funktion für elektrostatische Entladung (ESD)
Vergrößerungsleistung 2X