Learn More
Zeiss™ N-Achroplan Objektive
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
10X
Gehäuse 50X
Gehäuse 63X
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausgezeichnete Bildflachheit über Sichtfelddurchmesser von 23 mm
- Ideal zur Photomikrographie in der Routinemikroskopie
- Ausgezeichnete Feldflachheit
- Sehr empfehlenswerte Lösung zur pathologischen Bilddokumentation
- Gut geeignet für die Mikrofotografie
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen für ein breites Anwendungsspektrum
- Mögliche Kontrastverfahren sind Hellfeld- und Phasenkontrast bei Durchlicht und Fluoreszenz mit Anregung im sichtbaren Bereich
Mechanischer Korrekturring für:
- Dickenkorrektur des Deckglases
- Unterschiedliche Eintauchtiefen
- Unterschiedliche Temperaturen
- Einstellung einer Irisblende
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektiv |
| Vergrößerungsleistung | Gehäuse 63X |
| Menge | Je 1 |