Learn More
Zeiss™ Objektiv Achromat S
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
0.63X.
1.5X.
3X.
Fokusabstand:
28 mm
107 mm
236 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Kompatible Mikroskope
- SteREO Discovery.V12
- Stereo Discoverer.V 20
- Stereo Discoverer.V 8
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektiv Achromat S |
| Fokusabstand | 236 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zeiss Mikroskope |
| Vergrößerungsleistung | 3X. |
| Menge | Je 1 |