Learn More
Motic™ Achromatisches Objektiv 10x/0.25
Artikelnummer. 15495082
Ansicht ändern
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
10X
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung unitSize
15495082 10X 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15495082 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101001701133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.85 €
    29.00 € / 1 Stück
    Sparen 0.85 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Korrigiert chromatische Aberrationen von 2 Farben. Das Motic™ achromatische Objektiv 10x/0.25 ist sphärisch um eine Farbe korrigiert.
  • Achromatisch.
  • Chromatische Aberrationskorrektur für 2 Farben.
  • Sphärische Korrektur für 1 Farbe.
Spezifikation
Typ Achromatisches Objektiv
Beschreibung Nicht zutreffend:6,4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskope SFC-100, DM-111, F-1110
Vergrößerungsleistung 10X