Learn More
Motic™ Achromatisches Objektiv EA 20x/0.40
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
Gehäuse 20X
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Achromatisch.
- Chromatische Aberrationskorrektur für 2 Farben.
- Sphärische Korrektur für 1 Farbe.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Achromatisches Objektiv |
| Beschreibung | Nicht zutreffend:0,8 |
| Fokusabstand | 0,80 mm WD |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskope der Serien PM, DM1802-A, 18, 28 |
| Vergrößerungsleistung | Gehäuse 20X |