Learn More
Motic™ Achromatisches Objektiv EA 60x/0.85/S
Beschreibung
- Achromatisch.
- Chromatische Aberrationskorrektur für 2 Farben.
- Sphärische Korrektur für 1 Farbe.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Achromatisches Objektiv |
| Beschreibung | Nicht zutreffend:Gehäuse 0.85S |
| Fokusabstand | 0,25 mm WD |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskope der Serien PM, DM1802-A, 18, 28 |
| Vergrößerungsleistung | Gehäuse 60X |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?