Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights
Alle ansehen Schott ProdukteBeschreibung
- Verlängerungsadapter für Objectiv Arbeitsabstände 80-100 mm
- Länge = 75 mm
- Für Objective mit Ø = 66 mm und 70 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stereomikroskopie-Beleuchtung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Faseroptik-Ringleuchte Dunkelfeld 157406 |
| Arbeitsabstand | 80 bis 110 mm |