Learn More
Motic™ Achromatisches Planobjektiv CCIS EC-H PL für BA410
Artikelnummer. 15405292
Ansicht ändern
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
10X
2X
Gehäuse 100X
Gehäuse 40X
Gehäuse 4X
Gehäuse 60X
Beschreibung:
Nicht zutreffend:0,05, WD:7,2mm
Nicht zutreffend:0,1, WD:15,9mm
Nicht zutreffend:0,25, WD:17,4mm
Nicht zutreffend:0,65/S, WD:0,5mm
Nicht zutreffend:0,80/S, WD:0,35mm
Nicht zutreffend:1,25/S-Oil, WD:0,15mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung Beschreibung unitSize
15405292 Gehäuse 40X Nicht zutreffend:0,65/S, WD:0,5mm 1 Stück
15415292 Gehäuse 60X Nicht zutreffend:0,80/S, WD:0,35mm 1 Stück
15425292 Gehäuse 100X Nicht zutreffend:1,25/S-Oil, WD:0,15mm 1 Stück
15475282 2X Nicht zutreffend:0,05, WD:7,2mm 1 Stück
15485282 Gehäuse 4X Nicht zutreffend:0,1, WD:15,9mm 1 Stück
15495282 10X Nicht zutreffend:0,25, WD:17,4mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15405292 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101001401801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00 €
    211.00 € / 1 Stück
    Sparen 7.00 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unendlich farbkorrigiertes Objektiv mit mehrfach beschichtetem Glas für verbesserten Kontrast. Motic™ CCIS Plan-achromatisches EC-H PL Objektiv für BA410 korrigiert Bildfeldwölbungen, sphärische Aberration und chromatische Aberration.
  • Geeignet für Standmikroskope der Serie BA410.
  • Farbkorrigiertes Infinity-System
  • Verbesserter Kontrast
  • Korrektur der Feldkrümmung.
  • Chromatische Aberrationskorrektur für 2 Farben.
  • Sphärische Korrektur für 1 Farbe.
Spezifikation
Typ Objektiv
Beschreibung Nicht zutreffend:0,65/S, WD:0,5mm
Zur Verwendung mit (Geräte) BA410E Mikroskope
Vergrößerungsleistung Gehäuse 40X