Learn More
Zeiss™ Objektiv EC Neofluar
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
100X.
10X
20X.
40X.
Fokusabstand:
0,20 mm
0,71 mm
2 mm
5,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sichtbarer Anstieg des Kontrasts, der für alle Kontrastmethoden wichtig ist: Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast, DIC, Fluoreszenz, Pol
- Sie zeichnen sich durch ein hohes Auflösungsvermögen und brillante, kontrastreiche, völlig flache Bilder zu Beobachtungs- und Dokumentationszwecken aus.
- Mit hoher Transmission der Wellenlängen aus dem nahen UV-Bereich (>40 % bei 340 nm)
- Sonderelemente dieser Baureihe sind EC-Objektive Epiplan-Neofluar für Arbeiten mit reflektiertem Licht
- EC Plan-Neofluar Antiflex Objektiv für Reflexionskontrast
- EC Plan-Neofluar Pol Objektive für die Anforderungen der Polarisationsmikroskopie
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektiv EC Plan-Neofluar |
| Fokusabstand | 2 mm |
| Vergrößerungsleistung | 20X. |
| Menge | Je 1 |