Learn More
Leica Microsystems Objektiv HI-Plan
Artikelnummer. 11964419
Change view
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
10X
Gehäuse 100X
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung
11964419 10X
11964379 Gehäuse 100X
2 options
Artikelnummer. 11964419
Marke: Leica Microsystems 11506230
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Kostengünstiges, hochwertiges Mikroskopobjektiv für Sichtfelder bis 20 mm. Das Leica Microsystems™ HI Plan bietet Objektiv bietet eine gute chromatische Korrektur bei zwei Wellenlängen, Ebenheit über das gesamte Sichtfeld und scharfe Bildränder.
Das Leica DM1000 ist das ideale Gerät für biologische, medizinische und klinische Labore. Anhand einer einer Auswahl an Beobachtungsröhrchen, ergonomischen Modulen, Zielen und einstellbaren Steuerungen kann das Gerät für bestimmte Anforderungen konfiguriert werden. Bitte beachten Sie, dass ein Komplettsystem aus dem Hauptmikroskop, einem Beobachtungsröhrchen und der Hellfeld- oder der Phasenkontrast-Ausrüstung besteht. Für Fluoreszenz-Ausrüstungen muss auch die Hellfeld- oder Phasenkontrast-Ausrüstung bestellt werden.
Spezifikation
Typ HI-Planobjektiv
Vergrößerungsleistung 10X
Menge Je 1