Learn More
Carl Zeiss™ Ziel N-Achroplan
Artikelnummer. 15334576
Ansicht ändern
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
25X
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung Packungsgröße
15334576 25X 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15334576 Lieferant Carl Zeiss™ Lieferanten-Nr. 4209209901000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert
Kompatible Mikroskope
  • Axio Imager. A2
  • Axio Imager. D2
  • Axio Imager. M2
  • Axio Imager. Z2
  • Axio Lab.A1
  • Axio Lab.A1 FL-LED
  • Axio Beobachter 3
  • Axio Beobachter 5
  • Axio Beobachter 7
  • Axio Scan.Z1
  • Axio Scope.A1
  • Axio Scope.A1 Vario
  • Axio Vert. A1
  • Axio Vert. A1 FL
  • Axio Vert. A1 FL-LED
  • Axio Vert. A1-MATTE
Spezifikation
Typ Ziel N-Achroplan
Beschreibung FWD: 9.8mm
Art der Immersion Ohne Eintauchen
Enthält Numerische Apertur: 0,07 mm
Vergrößerungsleistung 25X
Größe Gewindetyp: M27x0,75
Dicke (metrisch) 0,17 mm Deckglas