missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Objektiv Plan Apo S

Artikelnummer. 11835133
Change view
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
0.5X.
1.0X.
1.5X.
2.3X.
Fokusabstand:
10 mm
30 mm
60 mm
63 mm
134 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung Fokusabstand unitSize
11835133 2.3X. 10 mm 1 Stück
11815113 0.5X. 134 mm 1 Stück
11815580 1.0X. 60 mm 1 Stück
11885440 1.0X. 63 mm 1 Stück
11846412 1.5X. 30 mm 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11835133

Marke: Zeiss™ 435224

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Verwendung mit Zeis-Mikroskopen

Optimal für zahlreiche Anwendungen

Spezifikation

Typ Objektiv-Plan Apo S
Fokusabstand 10 mm
Vergrößerungsleistung 2.3X.
Menge Je 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.