Learn More
Zeiss™ Objektiv Plan Apo S
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
0.5X.
1.0X.
1.5X.
2.3X.
Fokusabstand:
10 mm
30 mm
60 mm
63 mm
134 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Optimal für zahlreiche Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektiv-Plan Apo S |
| Fokusabstand | 10 mm |
| Vergrößerungsleistung | 2.3X. |
| Menge | Je 1 |