missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ OC-STAMP Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18207288 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18207288 0,1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18207288

Marke: Novus Biologicals™ NBP184230PEP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human OCSTAMP. The OC-STAMP Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The OC-STAMP Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.

This is a blocking peptide for NBP1-84230. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gene ID (Entrez) 128506
Spezies Human
Reinigungsverfahren Chromatography
Reinheit >80%
Konzentration 0.5mg/mL
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Zusammensetzung PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking/Neutralizing, Control
Gensymbol OCSTAMP
Markertyp Unmarkiert
Molekulargewicht 31kDa
Produkttyp OC-STAMP
Menge 0,1 mL
Kennzeichnung RUO
Quelle E.Coli
Spezifische Reaktivität This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP1-84230. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Immunogen RLQRRHDRHQGQQLPLGDPSCVPTPRPACKPPAWIDYRLDALRTESSEGEGKELWSCRDLSCNLGPVPPPCVTLGKSLHLSEPRFLHLHNDSIFTIDVTYFPRRDVVRMEGNTGHD
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.