missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
This gene encodes an integral membrane protein that is required for cytokine-induced regulation of the tight junction paracellular permeability barrier. Mutations in this gene are thought to be a cause of band-like calcification with simplified gyration and polymicrogyria (BLC-PMG), an autosomal recessive neurologic disorder that is also known as pseudo-TORCH syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants. A related pseudogene is present 1.5 Mb downstream on the q arm of chromosome 5.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Occludin |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.17 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | OCLN |
| Gen-Zugriffsnummer | Q16625, Q61146 |
| Gen-Alias | Occludin, OCLN |
| Gensymbole | Ocln |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?