Learn More
Occludin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL488-13409-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17701259
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Occludin Polyclonal antibody specifically detects Occludin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IF
Spezifikation
Spezifikation
Occludin
Polyclonal
CoraLite 488
BC006494
Antigen affinity purification
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Immunofluorescence
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Rabbit
20 μL
4950
Store at -20°C