Learn More
Occludin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL488-13409-100UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17791249
  • 450.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Occludin Polyclonal antibody specifically detects Occludin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IF
Specifications
Specifications
Occludin
Polyclonal
CoraLite 488
BC013596
Antigen affinity purification
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Immunofluorescence
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Rabbit
100 μL
4950
Store at -20°C