Learn More
Ochratoxin A und B Mischung 592 10 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318334 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318334 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000592AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ochratoxin A∣Ochratoxin B
CAS 303-47-9, 4825-86-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ochratoxin A∣Ochratoxin B
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitril
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ochratoxin A 10 μg/mL∣Ochratoxin B 10 μg/mL