Learn More
OCIAD1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18539873 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18539873 0.025 mg 25 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18539873
Marke: Novus Biologicals NBP1762420.025mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
OCIAD1 Polyclonal specifically detects OCIAD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen OCIAD1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_060300
Gen-Alias Asrij, MGC111072, OCIA domain containing 1, OCIA domain-containing protein 1, OCIAFLJ20455, Ovarian carcinoma immunoreactive antigen, TPA018
Gensymbole OCIAD1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human OCIAD1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of OCIAD1. Amino Acid Squence: PKKEVKVNKYGDTWDE
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54940
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG