missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OCIL/CLEC2d Antibody (166C1309) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30164959
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30164959 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30164959

Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NB10056553JF525

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

OCIL/CLEC2d Monoclonal antibody specifically detects OCIL/CLEC2d in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen OCIL/CLEC2d
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 166C1309
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CLAXLLT-1, C-type lectin domain family 2 member D, C-type lectin domain family 2, member D, C-type lectin related f, Lectin-like NK cell receptor, Lectin-like transcript 1, LLT1Osteoclast inhibitory lectin, OCILmember D
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed by immunizing mice with a synthetic peptide containing amino acids 2-18 (CVTKASLPMLSPTGSPQ) of mouse OCIL, GenBank no. gb AAL37198.1.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29121
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.