Learn More
Oclacitinib, TRC
Artikelnummer. 30138678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138678 5 mg 5 Milligramm
30135991 1 mg 1 Milligramm
30005882 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138678 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO1700005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1208319-26-9
Summenformel C15H23N5O2S
Molekulargewicht (g/mol) 337.44
Synonym trans-N-Methyl-4-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)cyclohexanemethanesulfonamide, JAKi, PF 03394197
IUPAC-Name N-Methyl-1-[4-[Methyl(7H-Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidin-4-yl)Aminocyclohexyl]Methansulfonamid
SMILES CNS(=O)(=O)C[C@H]1CC[C@@H](CC1)N(C)C2=NC=NC3=C2C=CN3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oclacitinib
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H23N5O2S/c1-16-23(21,22)9-11-3-5-12(6-4-11)20(2)15-13-7-8-17-14(13)18-10-19-15/h7-8,10-12,16H,3-6,9H2,1-2H3,(H,17,18,19)/t11-,12-
Formelmasse 337.1572