Learn More
CELLPATH OCT-Einbettungsmatrix
Artikelnummer. 30226281
Ansicht ändern
Click to view available options
Form:
Flüssig
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form Packungsgröße
30226281 Flüssig 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226281 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. KMA010000A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das OCT-Kryomikrotomie-Einbettungsmedium ist für die Verwendung bei -20 °C °bis -30 °C °ausgelegt. Das Medium gefriert schnell und verursacht dabei nur minimale Schäden durch Kristallbildung. Es eignet sich ideal als Trägermedium zum Schneiden von Gewebeschnitten.
  • Hauptvorteile:
  • Flüssigkeitsstand im benutzerfreundlichen Spender sichtbar
  • Mit Wasser mischbar, um das einfache Entfernen des Gewebes aus dem Blockhalter zu erleichtern.
  • Lässt sich vor dem Färben leicht vom Objektträger lösen.
  • Hohe Viskosität gewährleistet eine starke Haftung des Gewebes am Halter und ermöglicht die korrekte Ausrichtung der Probe im flüssigen Zustand.
  • Friert schnell ein, wobei die Kristallbildung nur minimale Schäden verursacht.
  • Kann als Infiltrationsmedium für Gewebe verwendet werden, die beim Schneiden zum Zersplittern neigen, wie z. B. Gehirn
Spezifikation
Produkttyp Einbetten von Medien
Form Flüssig