Learn More
CellPath OCT Einbettungsmatrix
Artikelnummer. 15212776
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
125mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
15212776 125mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15212776 Lieferant CellPath Lieferanten-Nr. KMA010000A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung bei -20 °C bis -30 °C entwickelt.
  • Flüssigkeitsstand in der Flasche deutlich sichtbar
  • Hoch viskos
  • Friert mit CryoSpray schnell ein
  • Benutzerfreundliche Spenderflasche
  • Medium gefriert schnell mit minimaler Beschädigung durch Kristallbildung und ist ein ideales Trägermedium für das Schneiden von Gewebeabschnitten
  • Vor dem Färben leicht vom Mikroskopträger zu entfernen
  • Verfügt über eine Düse, die in die Kappe integriert ist
  • Molekulargewicht des OCT: 94,07g/mol
Specifications
Fassungsvermögen 125mL