Learn More
Notrax Oct-O-Flex™ 12 mm Stilvolle Gummi-Eingangsmatte
Artikelnummer. 17792238
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
75 x 100 cm
150 x 100 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17792238 150 x 100 cm 1 Stück
17782238 75 x 100 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17792238 Lieferant Notrax Lieferanten-Nr. 599S3959OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.13 €
    100.80 € / 1 Stück
    Sparen 23.33 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Oct-O-Flex™ Stilvolle Gummi-Eingangsmatte verfügt über eine hervorragende Haftung und passt sich jeder Oberfläche an, während die erhöhten Noppen an der Unterseite Wasser leicht abfließen lassen und die Oberfläche sauber und trocken halten.
  • Die Oct-O-Flex™ Matten bestehen aus einer strapazierfähigen Gummimischung, die stark frequentierten Bereichen standhält. Sie sind einfach zu reinigen und praktisch wetterfest.
  • Die Oct-O-Flex™ Gummimatte für den Außenbereich ermöglicht, den Schmutz von den Schuhsohlen zu kratzen und so Steinchen und Schmutz bereits draußen aufzufangen
  • Das einzigartige Design mit kleinen Ablauflöchern ist EU-konform für öffentliche Eingänge und seine glatte Oberfläche macht es zur idealen Matte für den Zugang auf Rädern (Wagen, Rollstühle, Koffer usw.)
  • Die Matte verfügt über eine hervorragende Haftung und passt sich jeder Oberfläche an, während die erhöhten Noppen an der Unterseite Wasser leicht abfließen lassen und die Oberfläche sauber und trocken halten
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 150 x 100 cm
Farbe Schwarz
Länge (angloamerikanisch) 59 in.
Länge (metrisch) 150 cm
Material Naturkautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 100 mm